accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOZnMo

CAS RN 13767-32-3

IUPAC Nor: zinc(2+) molybdenum tetraoxidandiide
Synonymes: zinc molybdate
Poids moléculaire (g/mol): 225.33
Formule moléculaire: MoO4Zn
InChi Key: CEKVBJSJDXQDQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[O--].[O--].[O--].[Zn++].[Mo]

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats