CAS RN 13763-62-7
IUPAC Nor:
(²H₃)borane
Synonymes:
(²H₃)borane
Poids moléculaire (g/mol):
16.85
Formule moléculaire:
BD3
InChi Key:
UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
SMILES:
[2H]B([2H])[2H]
1
–
1
de
1
résultats
1
Borane-d{3}, 1M en tétrahydrofurane
CAS: 13763-62-7 Formule moléculaire: BD3 Poids moléculaire (g/mol): 16.85 Numéro MDL: MFCD00064892 Clé InChI: UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N Synonyme: borane-d3,borane-d3, 1m in tetrahydrofuran,borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles PubChem CID: 11062299 SOURIRES: [2H]B([2H])[2H]