CAS RN 137529-41-0
IUPAC Nor:
3,4,5-trifluoro-4'-{4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-yl}-1,1'-biphenyl
Synonymes:
3,4,5-trifluoro-4'-{4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-yl}-1,1'-biphenyl
Poids moléculaire (g/mol):
414.56
Formule moléculaire:
C27H33F3
InChi Key:
LQRASBADJFXRBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
trans,trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4'-propylbicyclohexyl-4-yl)biphényle 98,0+%, TCI America™
CAS: 137529-41-0 Formule moléculaire: C27H33F3 Poids moléculaire (g/mol): 414.56 Numéro MDL: MFCD13188632 Clé InChI: LQRASBADJFXRBP-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 22373586 Nom de l’IUPAC: 3,4,5-trifluoro-4'-{4'-propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-yl}-1,1'-biphényle SOURIRES: CCCC1CCC(CC1)C1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C(F)=C1