CAS RN 13709-49-4
IUPAC Nor:
yttrium(3+) trifluoride
Synonymes:
yttrium(III) fluoride
Poids moléculaire (g/mol):
145.9
Formule moléculaire:
F3Y
InChi Key:
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[F-].[F-].[F-].[Y+3]
1
–
2
de
2
résultats
1
Fluorure d’yttrium(III), anhydre, REacton™, 99,99% (REO)
CAS: 13709-49-4 Formule moléculaire: F3Y Poids moléculaire (g/mol): 145.90 Numéro MDL: MFCD00049714 Clé InChI: RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K Nom de l’IUPAC: Trifluorure d’yttrium(3+) SOURIRES: [F-].[F-].[F-].[Y+3]
2
Fluorure d’yttrium(III), anhydre, 99,9% (base métallique)
CAS: 13709-49-4 Formule moléculaire: F3Y Poids moléculaire (g/mol): 145.90 Numéro MDL: MFCD00049714 Clé InChI: RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K Nom de l’IUPAC: Trifluorure d’yttrium(3+) SOURIRES: [F-].[F-].[F-].[Y+3]