CAS RN 137052-08-5
IUPAC Nor:
1-(oxan-4-yl)ethan-1-one
Synonymes:
1-(oxan-4-yl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
128.17
Formule moléculaire:
C7H12O2
InChi Key:
VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1CCOCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Acétyltétrahydropyran, 97%
4-Acétyltétrahydropyran, 97%
CAS: 137052-08-5 Formule moléculaire: C7H12O2 Poids moléculaire (g/mol): 128.171 Numéro MDL: MFCD08704647 Clé InChI: VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone,1-oxan-4-yl ethan-1-one,1-oxan-4-yl ethanone,4-acetyltetrahydropyran,1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone,4-acetyltetrahydro-4h-pyran,4-acetyltetrahydro-2h-pyran,1-tetrahydropyran-4-ylethanone,1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone,1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one PubChem CID: 9877365 Nom de l’IUPAC: 1-(oxan-4-yl)éthanone SOURIRES: CC(=O)C1CCOCC1