CAS RN 13682-61-6
IUPAC Nor:
gold(3+) potassium tetrachloride
Synonymes:
gold(3+) potassium tetrachloride
Poids moléculaire (g/mol):
377.86
Formule moléculaire:
AuCl4K
InChi Key:
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+].[Au+3]
1
–
1
de
1
résultats
1
Tétrachloroaurate de potassium(III), 98%
CAS: 13682-61-6 Formule moléculaire: AuCl4K Poids moléculaire (g/mol): 377.88 Numéro MDL: MFCD00043088 Clé InChI: JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J Synonyme: potassium tetrachloroaurate iii,potassium tetrachloroaurate,k aucl4,kaucl4 * 2h2o,potassium tetrachloridoaurate,potassium ion tetrachloroaurate,potassium tetrachloroaurate 1-,potassium tetrachloridoaurate 1-,potassium tetrachloridoaurate iii,potassium gold iii chloride PubChem CID: 11337898 ChEBI: CHEBI:51564 Nom de l’IUPAC: potassium; tétrachlorogold(1-) SOURIRES: Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]