CAS RN 135544-68-2
IUPAC Nor:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-en-1-yl carbonate
Synonymes:
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl prop-2-en-1-yl carbonate
Poids moléculaire (g/mol):
199.16
Formule moléculaire:
C8H9NO5
InChi Key:
OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 97.0+%, TCI America™
CAS: 135544-68-2 Formule moléculaire: C8H9NO5 Poids moléculaire (g/mol): 199.162 Clé InChI: OIXALTPBNZNFLJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Allyl N-Succinimidyl Carbonate CID PubChem: 11788855 Nom IUPAC: (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) prop-2-enyl carbonate SMILES: C=CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O