accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 13548-38-4

CrONOOONOOONOO

CAS RN 13548-38-4

IUPAC Nor: chromium(3+) trinitrate
Synonymes: chromium nitrate
Poids moléculaire (g/mol): 238.01
Formule moléculaire: CrN3O9
InChi Key: PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats