CAS RN 1345-25-1
CAS RN 1345-25-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Iron(II) oxide, 99.5% (metals basis)
CAS: 1345-25-1 Formule moléculaire: FeO Poids moléculaire (g/mol): 71.844 Numéro MDL: MFCD00016095 Clé InChI: UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: iron ii oxide,ferrous oxide,iron monooxide,iron monoxide,iron oxide,wustite,natural wuestite,eisenoxydul,hsdb 464,eisen ii-oxid CID PubChem: 14945 ChEBI: CHEBI:50820 Nom IUPAC: oxoiron SMILES: O=[Fe]