CAS RN 13431-41-9
IUPAC Nor:
3-amino-1-benzylthiourea
Synonymes:
3-amino-1-benzylthiourea
Poids moléculaire (g/mol):
181.26
Formule moléculaire:
C8H11N3S
InChi Key:
ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NNC(=S)NCC1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide, 98+%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide, 98+%
CAS: 13431-41-9 Formule moléculaire: C8H11N3S Poids moléculaire (g/mol): 181.257 Numéro MDL: MFCD00025145 Clé InChI: ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-benzyl-3-thiosemicarbazide,4-benzylthiosemicarbazide,3-amino-1-benzylthiourea,n-benzylhydrazinecarbothioamide,4-benzylthiosemicarbazone,hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl,hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl,hydrazino benzylamino methane-1-thione,n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide,1-amino-3-benzyl-thiourea PubChem CID: 737135 Nom de l’IUPAC: 1-amino-3-benzylthiourée SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN