accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3NO(E/Z)

CAS RN 132-31-0

IUPAC Nor: 4-{[4-(dimethylamino)phenyl]imino}-1,4-dihydronaphthalen-1-one
Synonymes: 4-{[4-(dimethylamino)phenyl]imino}naphthalen-1-one
Poids moléculaire (g/mol): 276.34
Formule moléculaire: C18H16N2O
InChi Key: VRZJGENLTNRAIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C1C=CC(=O)C2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats