accessibility menu, dialog, popup

UserName

NONNOOHNNH2NH2H2N

CAS RN 131467-87-3

IUPAC Nor: 4-hydrazinyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole; hydrazine
Synonymes: 4-hydrazinyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole; hydrazine
Poids moléculaire (g/mol): 227.18
Formule moléculaire: C6H9N7O3
InChi Key: BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NN.NNC1=CC=C(C2=NON=C12)[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats