accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSr

CAS RN 1314-11-0

IUPAC Nor: strontium(2+) oxidandiide
Synonymes: strontium oxide
Poids moléculaire (g/mol): 103.62
Formule moléculaire: OSr
InChi Key: IATRAKWUXMZMIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O--].[Sr++]
Niveau 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats