accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgO

CAS RN 1309-48-4

IUPAC Name: oxomagnesium
Synonyms: magnesium oxide
Molecular Weight (g/mol): 40.3
Molecular Formula: MgO
InChi Key: CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Mg]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (81)
  • (1)
Quantity 
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (26)
  • (21)
  • (2)
  • (4)
Grade 
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
Percent Purity 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (60)
  • (25)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (25)
  • (46)
  • (81)
  • (1)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (7)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (26)
  • (21)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)