accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHONHNHOO

CAS RN 13058-16-7

IUPAC Nor: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Synonymes: cbz-tryptophan
Poids moléculaire (g/mol): 338.36
Formule moléculaire: C19H18N2O4
InChi Key: AHYFYYVVAXRMKB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats