CAS RN 129535-78-0
IUPAC Nor:
methyl[(3-phenoxyphenyl)methyl]amine
Synonymes:
methyl[(3-phenoxyphenyl)methyl]amine
Poids moléculaire (g/mol):
213.28
Formule moléculaire:
C14H15NO
InChi Key:
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNCC1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Methyl-3-phenoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 129535-78-0 Formule moléculaire: C14H15NO Poids moléculaire (g/mol): 213.28 Numéro MDL: MFCD02089413 Clé InChI: GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: n-methyl-3-phenoxybenzylamine,n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine,methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine,n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine,benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy,acmc-209bgx,benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy PubChem CID: 10512764 Nom de l’IUPAC: N-methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamine SOURIRES: CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2