CAS RN 12790-48-6
IUPAC Nor:
bis(λ⁵-ruthenium(5+)) tetrahydrate ruthenium tetradecaazanide hexachloride dioxidandiide
Synonymes:
bis(λ⁵-ruthenium(5+)) tetrahydrate ruthenium tetradecaazanide hexachloride dioxidandiide
Poids moléculaire (g/mol):
844.3
Formule moléculaire:
Cl6H36N14O6Ru3
InChi Key:
IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
SMILES:
[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O--].[O--].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Thermo Scientific Chemicals Ruthénium tétrahydrate rouge, pur
Thermo Scientific Chemicals Ruthénium tétrahydrate rouge, pur
CAS: 12790-48-6 Formule moléculaire: Cl6H36N14O6Ru3-14 Poids moléculaire (g/mol): 844.29 Numéro MDL: MFCD00167176 Clé InChI: IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H PubChem CID: 108195 Nom de l’IUPAC: azanide; oxygène(2-); le ruthénium; ruthénium (5+); hexachlorure; Tétrahydrate SOURIRES: [NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]