accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OO(R)(R)H3NOH3CCH3O

CAS RN 125995-13-3

IUPAC Nor: 2-[(4R,6R)-6-[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]ethan-1-aminium
Synonymes: 2-[(4R,6R)-6-[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]ethanaminium
Poids moléculaire (g/mol): 274.38
Formule moléculaire: C14H28NO4
InChi Key: HWSHVKNLMBMKSR-GHMZBOCLSA-O
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC[NH3+])OC(C)(C)O1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats