accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 125995-03-1

H3CCH3N(R)(R)OHOOFONH

CAS RN 125995-03-1

IUPAC Nor: 5-(4-fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-N,4-diphenyl-2-(propan-2-yl)-1H-pyrrole-3-carboxamide
Synonymes: 5-(4-fluorophenyl)-1-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-2-isopropyl-N,4-diphenylpyrrole-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol): 540.64
Formule moléculaire: C33H33FN2O4
InChi Key: OUCSEDFVYPBLLF-KAYWLYCHSA-N
SMILES: CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H]1C[C@@H](O)CC(=O)O1)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats