CAS RN 123447-62-1
IUPAC Nor:
6-fluoro-1-methyl-7-{4-[(5-methyl-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-yl)methyl]piperazin-1-yl}-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid
Synonymes:
prulifloxacin
Poids moléculaire (g/mol):
461.46
Formule moléculaire:
C21H20FN3O6S
InChi Key:
PWNMXPDKBYZCOO-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1SC2=C(C(O)=O)C(=O)C3=CC(F)=C(C=C3N12)N1CCN(CC2=C(C)OC(=O)O2)CC1
1
–
1
de
1
résultats
1
Prulifloxacine 98,0+%, TCI America™
CAS: 123447-62-1 Formule moléculaire: C21H20FN3O6S Poids moléculaire (g/mol): 461.46 Numéro MDL: MFCD00864847 Clé InChI: PWNMXPDKBYZCOO-UHFFFAOYNA-N PubChem CID: 65947 Nom de l’IUPAC: 6-fluoro-1-méthyl-7-{4-[(5-méthyl-2-oxo-2H-1,3-dioxol-4-yl)méthyl]piperazine-1-yl}-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazéto[3,2-a]quinoline-3-carboxylique acide SOURIRES: CC1SC2=C(C(O)=O)C(=O)C3=CC(F)=C(C=C3N12)N1CCN(CC2=C(C)OC(=O)O2)CC1