CAS RN 12244-57-4
IUPAC Nor:
gold(1+) disodium 2-sulfanidylbutanedioate hydrate
Synonymes:
sodium aurothiomalate
Poids moléculaire (g/mol):
408.09
Formule moléculaire:
C4H5AuNa2O5S
InChi Key:
YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K
SMILES:
O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Sodium aurothiomalate(I), 99,9% (base métallique)
CAS: 12244-57-4 Formule moléculaire: C4H5AuNa2O5S Poids moléculaire (g/mol): 408.09 Numéro MDL: MFCD00064304,MFCD00064304 Clé InChI: YLQOAPBVYJCTPW-UHFFFAOYNA-K Synonyme: gold sodium thiomalate PubChem CID: 133108869 Nom de l’IUPAC: de l’or; sodium; Acide 2-sulfanylbutanedioïque SOURIRES: O.[Na+].[Na+].[Au+].[O-]C(=O)CC([S-])C([O-])=O