accessibility menu, dialog, popup

UserName

NiNiNiNiNiLa

CAS RN 12196-72-4

IUPAC Nor: lanthanum pentanickel
Synonymes: LaNi5
Poids moléculaire (g/mol): 432.37
Formule moléculaire: LaNi5
InChi Key: BUCVQDCWULHLJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[Ni].[La]
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme 
  • (2)
Qualité 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats