accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOH3COH3C

CAS RN 121-45-9

IUPAC Nor: trimethyl phosphite
Synonymes: trimethyl phosphite
Poids moléculaire (g/mol): 124.08
Formule moléculaire: C3H9O3P
InChi Key: CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(OC)OC
Point d’ébullition 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats