CAS RN 12053-39-3
IUPAC Nor:
bis(tellanylidenechromium) tellurium
Synonymes:
bis(tellanylidenechromium) tellurium
Poids moléculaire (g/mol):
486.79
Formule moléculaire:
Cr2Te3
InChi Key:
PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]
1
–
1
de
1
résultats
1
Tellureure de chrome(III), 99,5% (base métallique)
CAS: 12053-39-3 Formule moléculaire: Cr2Te3 Poids moléculaire (g/mol): 486.79 Numéro MDL: MFCD00016040 Clé InChI: PDJHBRMODJKXLQ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tellanylidene tellanylidenechromio tellanyl chromium,chromium iii telluride,chromium telluride,chromium iii telluride,-325 mesh PubChem CID: 6381587 Nom de l’IUPAC: tellanylidenechromium; Tellurium SOURIRES: [Te].[Cr]=[Te].[Cr]=[Te]