accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOOBOOOBOOOBOOOBOOONH4NH4NH4NH4NH4NH4NH4NH4NH4H2OH2OH2OH2O

CAS RN 12046-04-7

IUPAC Nor: nonaammonium tetrahydrate pentaborate
Synonymes: nonaammonium tetrahydrate pentaborate
Poids moléculaire (g/mol): 528.45
Formule moléculaire: B5H44N9O19
InChi Key: OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
SMILES: [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)