CAS RN 12039-90-6
IUPAC Nor:
(silanylidenezirconio)silane
Synonymes:
zirconium disilicide
Poids moléculaire (g/mol):
151.43
Formule moléculaire:
H4Si2Zr
InChi Key:
ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[SiH2]=[Zr]=[SiH2]
1
–
1
de
1
résultats
1
Silicide de zirconium, 99,5% (base métaux hors Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12039-90-6 Formule moléculaire: H4Si2Zr Poids moléculaire (g/mol): 151.43 Numéro MDL: MFCD00151547 Clé InChI: ZSONHIWWHDAZQO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: zirconium silicide,zirconium silicide zrsi2,zirconium silicide, zrsi2,$l^ 5-silanylidenezirconiumylidene-$l^ 5-silane PubChem CID: 6336892 Nom de l’IUPAC: bis($l^{2}-silanylidène)zirconium SOURIRES: [SiH2]=[Zr]=[SiH2]