CAS RN 12021-95-3
IUPAC Nor:
hexafluorodihydridozirconium
Synonymes:
hexafluorodihydridozirconium
Poids moléculaire (g/mol):
207.23
Formule moléculaire:
F6H2Zr
InChi Key:
PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
SMILES:
F[ZrH2](F)(F)(F)(F)F
1
–
2
de
2
résultats
1
Hexafluorozirconate de dihydrogène, 45% en va-et-à-vers. sol. Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12021-95-3 Formule moléculaire: F6H2Zr Poids moléculaire (g/mol): 207.23 Numéro MDL: MFCD00082965 Clé InChI: PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H Synonyme: Hexafluorozirconic acid; Hydrogen hexafluorozirconate
2
Hexafluorozirconate de dihydrogène, 20% de poids lourd, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12021-95-3 Formule moléculaire: F6H2Zr Poids moléculaire (g/mol): 207.23 Numéro MDL: MFCD00082965 Clé InChI: PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H