CAS RN 120107-61-1
IUPAC Nor:
imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carbaldehyde
Synonymes:
imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
152.17
Formule moléculaire:
C6H4N2OS
InChi Key:
VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=CC1=CN2C=CSC2=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carbaldehyde 97+%, Thermo Scientific™
CAS: 120107-61-1 Formule moléculaire: C6H4N2OS Poids moléculaire (g/mol): 152.171 Clé InChI: VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde,imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde,imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde,acmc-20moqu,imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde,imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde,imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo PubChem CID: 4961258 Nom de l’IUPAC: imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carbaldehyde SOURIRES: C1=CSC2=NC(=CN21)C=O