CAS RN 12006-98-3
IUPAC Nor:
molybdenioborane
Synonymes:
molybdenioborane
Poids moléculaire (g/mol):
106.76
Formule moléculaire:
BMo
InChi Key:
LIGIGBHZRAABEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[B+]=[Mo-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Borure de molybdène, 99% (base métallique)
CAS: 12006-98-3 Formule moléculaire: BMo Poids moléculaire (g/mol): 106.76 Numéro MDL: MFCD00014219 Clé InChI: LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: molybdenum boride,molybdenum boride mob,molybdenumylidyneborane,molybdenum monoboride,molybdenum boride mono , mob,molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis PubChem CID: 82790 Nom de l’IUPAC: Boranylidynemolybdène SOURIRES: B#[Mo]