accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 120-83-2

IUPAC Nor: 2,4-dichlorophenol
Synonymes: 2,4-dichlorophenol ccris 657 rcra waste number U081
Poids moléculaire (g/mol): 163
Formule moléculaire: C6H4Cl2O
InChi Key: HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (3)
Forme physique 
  • (4)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)