accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 119904-90-4

IUPAC Nor: 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride
Synonymes: 1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 199.12
Formule moléculaire: C7H16Cl2N2
InChi Key: STZHBULOYDCZET-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats