CAS RN 118712-60-0
IUPAC Nor:
(oxiran-2-yl)methyl 4-nitrobenzene-1-sulfonate
Synonymes:
oxiran-2-ylmethyl 4-nitrobenzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol):
259.23
Formule moléculaire:
C9H9NO6S
InChi Key:
CXYDYDCHYJXOEY-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC1CO1
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-Glycidyl 4-Nitrobenzènesulfonate 98,0+%, TCI America™
CAS: 118712-60-0 Formule moléculaire: C9H9NO6S Poids moléculaire (g/mol): 259.232 Numéro MDL: MFCD08460170 Clé InChI: CXYDYDCHYJXOEY-QMMMGPOBSA-N Synonyme: 4-Nitrobenzenesulfonic Acid (S)-Glycidyl Ester PubChem CID: 10868995 Nom de l’IUPAC: [(2S)-oxyran-2-yl]méthyl 4-nitrobenzènsulfonate SOURIRES: C1C(O1)COS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]