CAS RN 1184-43-6
IUPAC Nor:
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
Synonymes:
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
Poids moléculaire (g/mol):
907.64
Formule moléculaire:
C40H28Cl2N12O10
InChi Key:
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Thermo Scientific Chemicals Tétranitro bleu tétrazolium chlorure, 97%
Thermo Scientific Chemicals Tétranitro bleu tétrazolium chlorure, 97%
CAS: 1184-43-6 Formule moléculaire: C40H28Cl2N12O10 Poids moléculaire (g/mol): 907.64 Numéro MDL: MFCD00036338 Clé InChI: VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L Synonyme: TNBT PubChem CID: 129893520 SOURIRES: [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O