accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClClCl

CAS RN 118-74-1

IUPAC Nor: hexachlorobenzene
Synonymes: hexachlorobenzene HCB phenyl perchloryl
Poids moléculaire (g/mol): 284.77
Formule moléculaire: C6Cl6
InChi Key: CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats