CAS RN 116971-11-0
IUPAC Nor:
2,5-dibromo-3-hexylthiophene
Synonymes:
2,5-dibromo-3-hexylthiophene
Poids moléculaire (g/mol):
326.09
Formule moléculaire:
C10H14Br2S
InChi Key:
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2,5-Dibromo-3-hexylthiophène 97,0+%, TCI America™
CAS: 116971-11-0 Formule moléculaire: C10H14Br2S Poids moléculaire (g/mol): 326.09 Numéro MDL: MFCD00274313 Clé InChI: NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 3936632 Nom de l’IUPAC: 2,5-dibromo-3-hexylthiophène SOURIRES: CCCCCCC1=C(Br)SC(Br)=C1