accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNFONNCH3OHOO

CAS RN 115550-35-1

IUPAC Nor: 7-fluoro-2-methyl-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1,2-diazatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylic acid
Synonymes: marbofloxacin 马波沙星
Poids moléculaire (g/mol): 362.36
Formule moléculaire: C17H19FN4O4
InChi Key: BPFYOAJNDMUVBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN3N(C)COC1=C23)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats