accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 114715-39-8

IUPAC Nor: (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
Synonymes: (3R)-1-benzylpyrrolidin-3-amine
Poids moléculaire (g/mol): 176.26
Formule moléculaire: C11H16N2
InChi Key: HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
SMILES: N[C@@H]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)