accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONOHO

CAS RN 1137-73-1

IUPAC Nor: 2-[(carboxymethyl)(phenyl)amino]acetic acid
Synonymes: [(carboxymethyl)(phenyl)amino]acetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 209.2
Formule moléculaire: C10H11NO4
InChi Key: GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats