CAS RN 113212-14-9
IUPAC Nor:
methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
Synonymes:
methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
154.17
Formule moléculaire:
C7H10N2O2
InChi Key:
FREGRQYTSPAJDX-WAYWQWQTSA-N
SMILES:
COC(=O)C(=C\N(C)C)\[N+]#[C-]
1
–
1
de
1
résultats
1
Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate, 96%
CAS: 113212-14-9 Formule moléculaire: C7H10N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 154.17 Clé InChI: FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N Synonyme: 3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester,methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate,methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate PubChem CID: 6387542 Nom de l’IUPAC: methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoate SOURIRES: CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]