accessibility menu, dialog, popup

UserName

KH3CNCH3NSClCH3CH3S(R)(R)NHOON(S)OO

CAS RN 113-98-4

IUPAC Nor: potassium [3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamine (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Synonymes: potassium benzylpenicillin(1-) chlorpromazine
Poids moléculaire (g/mol): 691.34
Formule moléculaire: C33H36ClKN4O4S2
InChi Key: HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
SMILES: [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Forme physique 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Catégorie 
  • (5)
Couleur 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)