CAS RN 112811-59-3
IUPAC Nor:
1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Synonymes:
gatifloxacin gatiquin gaity gatifloxacine gatifloxacin, (+-)- gatispan gatifloxacin, (+-)-isomer gatifloxacin (product) tequin gatilox
Poids moléculaire (g/mol):
375.4
Formule moléculaire:
C19H22FN3O4
InChi Key:
XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
1
–
1
de
1
résultats
1
Gatifloxacine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112811-59-3 Formule moléculaire: C19H22FN3O4 Poids moléculaire (g/mol): 375.40 Numéro MDL: MFCD00895399 Clé InChI: XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N Synonyme: gatifloxacin,tequin,zymar,gatiflo,gatifloxacine,gatiquin,gatispan,gatilox,zymaxid,gaity PubChem CID: 5379 ChEBI: CHEBI:5280 Nom de l’IUPAC: 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-(3-méthylpiperazine-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylique acide SOURIRES: COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1