CAS RN 1120360-13-5
IUPAC Nor:
5-(1,2-dihydroxyethyl)-3-(2,3-dihydroxypropoxy)-4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Synonymes:
5-(1,2-dihydroxyethyl)-3-(2,3-dihydroxypropoxy)-4-hydroxy-5H-furan-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
250.2
Formule moléculaire:
C9H14O8
InChi Key:
KQWQJCDIYBPYNT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OCC(O)COC1=C(O)C(OC1=O)C(O)CO
1
–
1
de
1
résultats
1
Ascorbate de glycéryle 95,0+%, TCI America™
CAS: 1120360-13-5 Formule moléculaire: C9H14O8 Poids moléculaire (g/mol): 250.20 Numéro MDL: MFCD28386108 Clé InChI: KQWQJCDIYBPYNT-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 2-O-(2,3-Dihydroxypropyl)-L-ascorbic Acid PubChem CID: 133556317 Nom de l’IUPAC: 5-(1,2-dihydroxyéthyle)-3-(2,3-dihydroxypropoxy)-4-hydroxy-2,5-dihydrofurane-2-one SOURIRES: OCC(O)COC1=C(O)C(OC1=O)C(O)CO