accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOCl

CAS RN 111964-21-7

IUPAC Nor: 1-benzofuran-3-carbonyl chloride
Synonymes: 1-benzofuran-3-carbonyl chloride
Poids moléculaire (g/mol): 180.59
Formule moléculaire: C9H5ClO2
InChi Key: YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)