CAS RN 111-75-1
IUPAC Nor:
2-(butylamino)ethan-1-ol
Synonymes:
ethanol, 2-(butylamino)-
Poids moléculaire (g/mol):
117.19
Formule moléculaire:
C6H15NO
InChi Key:
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCNCCO
1
–
1
de
1
résultats
1
2-(Butylamino)éthanol 98,0+%, TCI America™
CAS: 111-75-1 Formule moléculaire: C6H15NO Poids moléculaire (g/mol): 117.19 Numéro MDL: MFCD00020570 Clé InChI: LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: N-Butylethanolamine PubChem CID: 8132 Nom de l’IUPAC: 2-(butylamino)éthane-1-ol SOURIRES: CCCCNCCO