CAS RN 110919-71-6
IUPAC Nor:
5-fluoro-6-methylpyridin-2-amine
Synonymes:
5-fluoro-6-methylpyridin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol):
126.13
Formule moléculaire:
C6H7FN2
InChi Key:
WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(F)C=CC(N)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Amino-5-fluoro-6-méthylpyridine, 98%
CAS: 110919-71-6 Formule moléculaire: C6H7FN2 Poids moléculaire (g/mol): 126.13 Numéro MDL: MFCD09835298 Clé InChI: WMGRXNKQEVOVET-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-amino-5-fluoro-6-methylpyridine,5-fluoro-6-methyl-2-pyridinamine,2-pyridinamine, 5-fluoro-6-methyl,2-amino-5-fluoro-6-methyl-pyridine,5-fluoro-6-methyl-pyridin-2-ylamine,5-fluoro-6-methyl-2-pyridylamine,6-amino-3-fluoro-2-methylpyridine PubChem CID: 13789841 Nom de l’IUPAC: 5-fluoro-6-méthylpyridine-2-amine SOURIRES: CC1=C(F)C=CC(N)=N1