CAS RN 11042-64-1
IUPAC Nor:
(1S,3R,6S,8R,11S,12S,15R,16R)-7,7,12,16-tetramethyl-15-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]pentacyclo[9.7.0.0¹,³.0³,⁸.0¹²,¹⁶]octadecan-6-yl (2E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Synonymes:
oryzanol gamma-oryzanol oliver HI-Z 谷维素 gammariza Hi-Z gamma oryzanol gamma-orizanol
Poids moléculaire (g/mol):
602.9
Formule moléculaire:
C40H58O4
InChi Key:
FODTZLFLDFKIQH-FSVGXZBPSA-N
SMILES:
COC1=CC(\C=C\C(=O)O[C@H]2CC[C@]34C[C@]33CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]3CC[C@H]4C2(C)C)[C@H](C)CCC=C(C)C)=CC=C1O
1
–
1
de
1
résultats
1
gamma-Oryzanol, TCI America™
CAS: 11042-64-1 Formule moléculaire: C40H58O4 Poids moléculaire (g/mol): 602.90 Numéro MDL: MFCD00867548 Clé InChI: FODTZLFLDFKIQH-FSVGXZBPSA-N PubChem CID: 91971120 Nom de l’IUPAC: (1S,3R,6S,8R,11S,12S,15R,16R)-7,7,12,16-tétraméthyle-15-[(2R)-6-méthylhept-5-en-2-yl]pentacyclo[9.7.0.0¹,³.0³,⁸.0¹²,¹⁶]octadécan-6-yl (2E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-enoate SOURIRES: COC1=CC(\C=C\C(=O)O[C@H]2CC[C@]34C[C@]33CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@@]5(C)[C@@H]3CC[C@H]4C2(C)C)[C@H](C)CCC=C(C)C)=CC=C1O