CAS RN 109-86-4
IUPAC Nor:
2-methoxyethan-1-ol
Synonymes:
2-methoxyethanol MECS polyoxyethylene (40) monomethyl ether caswell no. 551 polyethylene glycol 300 methyl ether calcium salt methyl cellosolve EGME methylcelosolv methoxypolyethylene glycol polyethylene glycol 2000 monomethyl ether
Poids moléculaire (g/mol):
76.1
Formule moléculaire:
C3H8O2
InChi Key:
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COCCO
1
–
2
de
2
résultats
1
2-méthoxyéthanol, réactif ACS (éthylène glycol monométhyl éther), réactifs
CAS: 109-86-4 Formule moléculaire: C3H8O2 Poids moléculaire (g/mol): 76.10 Clé InChI: XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Ethylene Glycol Monomethyl Ether, Methyl Cellosolve<superscriptT><superscriptM> Nom de l’IUPAC: 2-méthoxyéthane-1-ol SOURIRES: COCCO
2
Eriochrome Indicateur de testostérone noir, 0,5% en va-x dans le 2-méthoxyéthanol, réactifs
Eriochrome Indicateur Black T, 0,5% w/v dans le 2-méthoxyéthanol, réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.