accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2OOOOOOCH3CH2

CAS RN 109-16-0

IUPAC Nor: 2-(2-{2-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]ethoxy}ethoxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes: triethyleneglycol dimethacrylate triethylene glycol dimethacrylate
Poids moléculaire (g/mol): 286.32
Formule moléculaire: C14H22O6
InChi Key: HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats