accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CNO

CAS RN 1073371-90-0

IUPAC Nor: 2-(cyclopentyloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymes: 2-(cyclopentyloxy)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol): 289.18
Formule moléculaire: C16H24BNO3
InChi Key: GZCZGFSEHAZEPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(OC2CCCC2)N=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats