accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3CFFF

CAS RN 1073339-21-5

IUPAC Nor: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Synonymes: 4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol): 272.07
Formule moléculaire: C13H16BF3O2
InChi Key: HBQNDHPCMDZKNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats